Läs mer
Bel-Art™ Rätt att veta Safety-Vented Tvättflaskor, GHS-märkning
Beskrivning
Specialdesignad ventil förhindrar tryckuppbyggnad som eliminerar potentiellt farliga kemiska droppar; tillåter dispensering av tvättflaska i upprätt eller uppvänt läge
- Bred mynning 53 mm (2 tum) för enkel påfyllning
- Genomskinliga LDPE-flaskor med färgkodade lock för enkel identifiering
- Förtryckt med kemiskt namn och formel, GHS-piktogram och signalord, National Fire Protection Association (NFPA ) Sektion 704 fyrfärgad diamant, hälsorisker, Chemical Abstract System (CAS)-nummer och föreslagna skyddskläder och utrustning
- Flaskor med etiketter som inte anger en farlig kemikalie har/kräver inte GHS-piktogram eller signalord
- Metyletylketon och toluen inkluderar inte ventilerad ventil
- Sortimentet är 4 per påse, inklusive en vardera: aceton, isopropanol, blekmedel och etanol
- Natriumhypoklorit är vit LDPE för ljusskydd mellan 230 och 450 nm
- Flaskor med etiketter som inte anger en farlig kemikalie har/kräver inte GHS-piktogram eller signalord.
Uppfyllande
Globalt harmoniserat system för klassificering och märkning av kemikalier (GHS) och OSHA:s HazCom –2012-krav avseende arbetsplatsetiketter
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 16 oz., 500 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Färg | Naturlig |
| Material | LDPE |
| Kvantitet | 4/Pk. |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Förslutning ingår | Ja |
| Graderad | Nej |
| Mun | Bred, gängad |
| Kemisk etikett | Etanol |
| Visa mer |