Learn More
Bel-Art™ Rätt att veta Safety-Vented Tvättflaskor, GHS-märkning
Code produit 15519981
Modifier l'affichage
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
Kemisk etikett:
Aceton
Avjoniserat vatten
Destillerat vatten
Diklorometan
Diverse
Etanol
Etylacetat
Isopropylalkohol
Isoton saltlösning
Maskinolja
Metanol
Metyletylketon
Natriumhypoklorit (blekmedel)
Toluen
Vatten
Färg:
Blått
Diverse
Gult
Klart
Naturlig
Rött
Kvantitet:
2/Pk.
4/Pk.
Packungsgröße:
Paket med 4
22 product options available for selection
Product selection table with 22 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Kemisk etikett Färg Kvantitet Packungsgröße
15519981 500 mL Etylacetat Klart 4/Pk. -
15579971 500 mL Aceton Rött 4/Pk. -
15539981 500 mL Maskinolja Naturlig 4/Pk. -
15599971 500 mL Avjoniserat vatten Blått 4/Pk. -
15589981 500 mL Toluen Rött 4/Pk. -
15589971 500 mL Diklorometan Gult 4/Pk. -
15509981 500 mL Destillerat vatten Blått 4/Pk. -
15529981 500 mL Isopropylalkohol Gult 4/Pk. -
15569981 500 mL Isoton saltlösning Naturlig 4/Pk. -
15549981 500 mL Metanol Klart 4/Pk. -
15579981 500 mL Natriumhypoklorit (blekmedel) Gult 4/Pk. -
15599981 500 mL Vatten Blått 4/Pk. -
15509991 500 mL Etanol Naturlig 4/Pk. -
15519991 500 mL Diverse Diverse 4/Pk. -
15559981 500 mL Metyletylketon Klart 4/Pk. -
15559991 1000 mL Metanol Klart 2/Pk. -
15529991 1000 mL Aceton Rött 2/Pk. -
15549991 1000 mL Isopropylalkohol Gult 2/Pk. -
15539991 1000 mL Destillerat vatten Blått 2/Pk. -
15579991 1000 mL Etanol Naturlig 2/Pk. -
15589991 1000 mL Diverse Diverse 4/Pk. Paket med 4
15569991 1000 mL Natriumhypoklorit (blekmedel) Gult 2/Pk. -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 22 options available.
22 options
Artikelnummer. 15519981 Lieferant Bel-Art™ Lieferanten-Nr. F124160007
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Alle Werbeaktionen anzeigen
I lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Specialdesignad ventil förhindrar tryckuppbyggnad som eliminerar potentiellt farliga kemikaliedropp. Tillåter dispensering av tvättflaska i upprätt eller uppvänt läge.
Specialdesignad ventil förhindrar tryckuppbyggnad som eliminerar potentiellt farliga kemiska droppar; tillåter dispensering av tvättflaska i upprätt eller uppvänt läge
  • Bred mynning 53 mm (2 tum) för enkel påfyllning
  • Genomskinliga LDPE-flaskor med färgkodade lock för enkel identifiering
  • Förtryckt med kemiskt namn och formel, GHS-piktogram och signalord, National Fire Protection Association (NFPA ) Sektion 704 fyrfärgad diamant, hälsorisker, Chemical Abstract System (CAS)-nummer och föreslagna skyddskläder och utrustning
  • Flaskor med etiketter som inte anger en farlig kemikalie har/kräver inte GHS-piktogram eller signalord
  • Metyletylketon och toluen inkluderar inte ventilerad ventil
  • Sortimentet är 4 per påse, inklusive en vardera: aceton, isopropanol, blekmedel och etanol
  • Natriumhypoklorit är vit LDPE för ljusskydd mellan 230 och 450 nm
  • Flaskor med etiketter som inte anger en farlig kemikalie har/kräver inte GHS-piktogram eller signalord.
Compliance
Globalt harmoniserat system för klassificering och märkning av kemikalier (GHS) och OSHA:s HazCom –2012-krav avseende arbetsplatsetiketter
Spezifikation
Kapacitet 16 oz., 500 ml
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Färg Klart
Material LDPE
Kvantitet 4/Pk.
Sterilitet Icke-steril
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Mun Bred, gängad
Kemisk etikett Etylacetat
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 16 oz.
Form Cylindrisk
Disponibel Återanvändbar
Produkttyp Säkerhetsventilerad tvättflaska
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.