Läs mer
- Home
- Products
- Flaskor, burkar och kannor
- Flaskor
- Tvätta flaskor
- Bel-Art™ Rätt att veta Safety-Vented Tvättflaskor, GHS-märkning
Bel-Art™ Rätt att veta Safety-Vented Tvättflaskor, GHS-märkning
Produktkod. 15559981 Handla allt SP Scienceware Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
Kemisk etikett:
Aceton
Assorted
Avjoniserat vatten
Destillerat vatten
Diklorometan
Diverse
Etanol
Etylacetat
Isopropylalkohol
Isoton saltlösning
Maskinolja
Metanol
Metyletylketon
Natriumhypoklorit (blekmedel)
Toluen
Vatten
Färg:
Assorted
Blått
Diverse
Gult
Klart
Naturlig
Rött
Kvantitet:
2/Pk.
4/Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
22 product options available for selection
| Produktkod. | Kapacitet (metrisk) | Kemisk etikett | Färg | Kvantitet | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 15559981 | 500 mL | Metyletylketon | Klart | 4/Pk. | - |
| 15579971 | 500 mL | Aceton | Rött | 4/Pk. | - |
| 15539981 | 500 mL | Maskinolja | Naturlig | 4/Pk. | - |
| 15599971 | 500 mL | Avjoniserat vatten | Blått | 4/Pk. | - |
| 15519981 | 500 mL | Etylacetat | Klart | 4/Pk. | - |
| 15589981 | 500 mL | Toluen | Rött | 4/Pk. | - |
| 15589971 | 500 mL | Diklorometan | Gult | 4/Pk. | - |
| 15509981 | 500 mL | Destillerat vatten | Blått | 4/Pk. | - |
| 15529981 | 500 mL | Isopropylalkohol | Gult | 4/Pk. | - |
| 15569981 | 500 mL | Isoton saltlösning | Naturlig | 4/Pk. | - |
| 15549981 | 500 mL | Metanol | Klart | 4/Pk. | - |
| 15579981 | 500 mL | Natriumhypoklorit (blekmedel) | Gult | 4/Pk. | - |
| 15599981 | 500 mL | Vatten | Blått | 4/Pk. | - |
| 15509991 | 500 mL | Etanol | Naturlig | 4/Pk. | - |
| 15519991 | 500 mL | Diverse | Diverse | 4/Pk. | - |
| 15559991 | 1000 mL | Metanol | Klart | 2/Pk. | - |
| 15529991 | 1000 mL | Aceton | Rött | 2/Pk. | - |
| 15549991 | 1000 mL | Isopropylalkohol | Gult | 2/Pk. | - |
| 15539991 | 1000 mL | Destillerat vatten | Blått | 2/Pk. | - |
| 15579991 | 1000 mL | Etanol | Naturlig | 2/Pk. | - |
| 15589991 | 1000 mL | Assorted | Assorted | 4/Pk. | Paket med 4 |
| 15569991 | 1000 mL | Natriumhypoklorit (blekmedel) | Gult | 2/Pk. | - |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 22 options available.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer.
15559981
Lieferant
Bel-Art™
Lieferanten-Nr.
F124160012
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
Zum Warenkorb hinzufügen
633.81 SEK valid until 2026-03-31
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "27994" för att få ditt kampanjpris.
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "27994" för att få ditt kampanjpris.
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Specialdesignad ventil förhindrar tryckuppbyggnad som eliminerar potentiellt farliga kemiska droppar; tillåter dispensering av tvättflaska i upprätt eller uppvänt läge
- Bred mynning 53 mm (2 tum) för enkel påfyllning
- Genomskinliga LDPE-flaskor med färgkodade lock för enkel identifiering
- Förtryckt med kemiskt namn och formel, GHS-piktogram och signalord, National Fire Protection Association (NFPA ) Sektion 704 fyrfärgad diamant, hälsorisker, Chemical Abstract System (CAS)-nummer och föreslagna skyddskläder och utrustning
- Flaskor med etiketter som inte anger en farlig kemikalie har/kräver inte GHS-piktogram eller signalord
- Metyletylketon och toluen inkluderar inte ventilerad ventil
- Sortimentet är 4 per påse, inklusive en vardera: aceton, isopropanol, blekmedel och etanol
- Natriumhypoklorit är vit LDPE för ljusskydd mellan 230 och 450 nm
- Flaskor med etiketter som inte anger en farlig kemikalie har/kräver inte GHS-piktogram eller signalord.
Compliance
Globalt harmoniserat system för klassificering och märkning av kemikalier (GHS) och OSHA:s HazCom –2012-krav avseende arbetsplatsetiketter
Spezifikation
Spezifikation
| Kapacitet | 16 oz., 500 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Kapacitet (engelska) | 16 oz. |
| Färg | Klart |
| Material | LDPE |
| Kvantitet | 4/Pk. |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Förslutning ingår | Ja |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Graderad | Nej |
| Mun | Bred |
| Form | Cylindrisk |
| Produkttyp | Tvättflaska |
| Kemisk etikett | Metyletylketon |
| Stängningsstorlek | 53 mm |
| Förslutningstyp | Färgkodad mössa |
| Genom förslutningsdispenseringen | Ja |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?