Läs mer
- Home
- Products
- Flaskor, burkar och kannor
- Flaskor
- Tvätta flaskor
- Bel-Art™ Rätt att veta Safety-Vented Tvättflaskor, GHS-märkning
Bel-Art™ Rätt att veta Safety-Vented Tvättflaskor, GHS-märkning
Produktkod. 15579981 Handla allt SP Scienceware Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
Kemisk etikett:
Aceton
Assorted
Avjoniserat vatten
Destillerat vatten
Diklorometan
Diverse
Etanol
Etylacetat
Isopropylalkohol
Isoton saltlösning
Maskinolja
Metanol
Metyletylketon
Natriumhypoklorit (blekmedel)
Toluen
Vatten
Färg:
Assorted
Blått
Diverse
Gult
Klart
Naturlig
Rött
Kvantitet:
2/Pk.
4/Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
22 product options available for selection
| Produktkod. | Kapacitet (metrisk) | Kemisk etikett | Färg | Kvantitet | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 15579981 | 500 mL | Natriumhypoklorit (blekmedel) | Gult | 4/Pk. | - |
| 15579971 | 500 mL | Aceton | Rött | 4/Pk. | - |
| 15539981 | 500 mL | Maskinolja | Naturlig | 4/Pk. | - |
| 15599971 | 500 mL | Avjoniserat vatten | Blått | 4/Pk. | - |
| 15519981 | 500 mL | Etylacetat | Klart | 4/Pk. | - |
| 15589981 | 500 mL | Toluen | Rött | 4/Pk. | - |
| 15589971 | 500 mL | Diklorometan | Gult | 4/Pk. | - |
| 15509981 | 500 mL | Destillerat vatten | Blått | 4/Pk. | - |
| 15529981 | 500 mL | Isopropylalkohol | Gult | 4/Pk. | - |
| 15569981 | 500 mL | Isoton saltlösning | Naturlig | 4/Pk. | - |
| 15549981 | 500 mL | Metanol | Klart | 4/Pk. | - |
| 15599981 | 500 mL | Vatten | Blått | 4/Pk. | - |
| 15509991 | 500 mL | Etanol | Naturlig | 4/Pk. | - |
| 15519991 | 500 mL | Diverse | Diverse | 4/Pk. | - |
| 15559981 | 500 mL | Metyletylketon | Klart | 4/Pk. | - |
| 15559991 | 1000 mL | Metanol | Klart | 2/Pk. | - |
| 15529991 | 1000 mL | Aceton | Rött | 2/Pk. | - |
| 15549991 | 1000 mL | Isopropylalkohol | Gult | 2/Pk. | - |
| 15539991 | 1000 mL | Destillerat vatten | Blått | 2/Pk. | - |
| 15579991 | 1000 mL | Etanol | Naturlig | 2/Pk. | - |
| 15589991 | 1000 mL | Assorted | Assorted | 4/Pk. | Paket med 4 |
| 15569991 | 1000 mL | Natriumhypoklorit (blekmedel) | Gult | 2/Pk. | - |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 22 options available.
Produktkod.
15579981
Leverantör
Bel-Art™
Leverantörsnummer
F124160015
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
Lägg i varukorgen
644.23 SEK valid until 2026-03-31
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "27994" för att få ditt kampanjpris.
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "27994" för att få ditt kampanjpris.
Lägg i varukorgen
Beskrivning
Specialdesignad ventil förhindrar tryckuppbyggnad som eliminerar potentiellt farliga kemiska droppar; tillåter dispensering av tvättflaska i upprätt eller uppvänt läge
- Bred mynning 53 mm (2 tum) för enkel påfyllning
- Genomskinliga LDPE-flaskor med färgkodade lock för enkel identifiering
- Förtryckt med kemiskt namn och formel, GHS-piktogram och signalord, National Fire Protection Association (NFPA ) Sektion 704 fyrfärgad diamant, hälsorisker, Chemical Abstract System (CAS)-nummer och föreslagna skyddskläder och utrustning
- Flaskor med etiketter som inte anger en farlig kemikalie har/kräver inte GHS-piktogram eller signalord
- Metyletylketon och toluen inkluderar inte ventilerad ventil
- Sortimentet är 4 per påse, inklusive en vardera: aceton, isopropanol, blekmedel och etanol
- Natriumhypoklorit är vit LDPE för ljusskydd mellan 230 och 450 nm
- Flaskor med etiketter som inte anger en farlig kemikalie har/kräver inte GHS-piktogram eller signalord.
Uppfyllande
Globalt harmoniserat system för klassificering och märkning av kemikalier (GHS) och OSHA:s HazCom –2012-krav avseende arbetsplatsetiketter
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 16 oz., 500 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Kapacitet (engelska) | 16 oz. |
| Färg | Gult |
| Material | LDPE |
| Kvantitet | 4/Pk. |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Förslutning ingår | Ja |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Graderad | Nej |
| Mun | Bred, gängad |
| Form | Cylindrisk |
| Produkttyp | Säkerhetsventilerad tvättflaska |
| Kemisk etikett | Natriumhypoklorit (blekmedel) |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Visa mer Visa mindre |