Läs mer
Bel-Art™ Rätt att veta Safety-Vented Tvättflaskor, GHS-märkning
Produktkod. 15589991 Handla allt SP Scienceware Produkter
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
Kemisk etikett:
Aceton
Assorted
Avjoniserat vatten
Destillerat vatten
Diklorometan
Diverse
Etanol
Etylacetat
Isopropylalkohol
Isoton saltlösning
Maskinolja
Metanol
Metyletylketon
Natriumhypoklorit (blekmedel)
Toluen
Vatten
Färg:
Assorted
Blått
Diverse
Gult
Klart
Naturlig
Rött
Kvantitet:
2/Pk.
4/Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Produktkod. 15589991
Brand: Bel-Art™ F124320050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specialdesignad ventil förhindrar tryckuppbyggnad som eliminerar potentiellt farliga kemikaliedropp. Tillåter dispensering av tvättflaska i upprätt eller uppvänt läge.
Specialdesignad ventil förhindrar tryckuppbyggnad som eliminerar potentiellt farliga kemiska droppar; tillåter dispensering av tvättflaska i upprätt eller uppvänt läge
  • Wide mouth 53 mm (2 in.) for easy refilling
  • Translucent LDPE bottles with color-coded caps for easy identification
  • Pre-printed with chemical name and formula, GHS pictogram and signal word, National Fire Protection Association (NFPA) Section 704 Four-color Diamond, health hazards, Chemical Abstract System (CAS) number, and suggested protective clothing and equipment
  • Bottles with labels that do not indicate a hazardous chemical do not have/require GHS pictogram or signal word
  • Methyl Ethyl Ketone and Toluene do not include vented valve
  • Assortment is 4 per bag, includes one each: Acetone, Isopropanol, Bleach, and Ethanol
  • Sodium Hypochlorite is white LDPE for light-protection between 230 and 450 nm
  • Bottles with labels that do not indicate a hazardous chemical do not have/require GHS pictogram or signal word.
Uppfyllande
Globalt harmoniserat system för klassificering och märkning av kemikalier (GHS) och OSHA:s HazCom –2012-krav avseende arbetsplatsetiketter
Specifikationer
Kapacitet 32 oz., 1000 mL
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Kapacitet (engelska) 32 oz.
Färg Assorted
Material LDPE
Kvantitet 4/Pk.
Sterilitet Non-sterile
Förslutning ingår Yes
Disponibel Reusable
Graderad No
Mun Wide, Threaded
Form Cylindrical
Produkttyp Safety-vented Wash Bottle
Kemisk etikett Assorted
Autoklaveringsbar Not Autoclavable