Läs mer
Bel-Art™ Rätt att veta Safety-Vented Tvättflaskor, GHS-märkning
Produktkod. 15599971
Change view
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
Kemisk etikett:
Aceton
Assorted
Avjoniserat vatten
Destillerat vatten
Diklorometan
Diverse
Etanol
Etylacetat
Isopropylalkohol
Isoton saltlösning
Maskinolja
Metanol
Metyletylketon
Natriumhypoklorit (blekmedel)
Toluen
Vatten
Färg:
Assorted
Blått
Diverse
Gult
Klart
Naturlig
Rött
Kvantitet:
2/Pk.
4/Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
22 product options available for selection
Product selection table with 22 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Kemisk etikett Färg Kvantitet unitSize
15599971 500 mL Avjoniserat vatten Blått 4/Pk. -
15579971 500 mL Aceton Rött 4/Pk. -
15539981 500 mL Maskinolja Naturlig 4/Pk. -
15519981 500 mL Etylacetat Klart 4/Pk. -
15589981 500 mL Toluen Rött 4/Pk. -
15589971 500 mL Diklorometan Gult 4/Pk. -
15509981 500 mL Destillerat vatten Blått 4/Pk. -
15529981 500 mL Isopropylalkohol Gult 4/Pk. -
15569981 500 mL Isoton saltlösning Naturlig 4/Pk. -
15549981 500 mL Metanol Klart 4/Pk. -
15579981 500 mL Natriumhypoklorit (blekmedel) Gult 4/Pk. -
15599981 500 mL Vatten Blått 4/Pk. -
15509991 500 mL Etanol Naturlig 4/Pk. -
15519991 500 mL Diverse Diverse 4/Pk. -
15559981 500 mL Metyletylketon Klart 4/Pk. -
15559991 1000 mL Metanol Klart 2/Pk. -
15529991 1000 mL Aceton Rött 2/Pk. -
15549991 1000 mL Isopropylalkohol Gult 2/Pk. -
15539991 1000 mL Destillerat vatten Blått 2/Pk. -
15579991 1000 mL Etanol Naturlig 2/Pk. -
15589991 1000 mL Assorted Assorted 4/Pk. Paket med 4
15569991 1000 mL Natriumhypoklorit (blekmedel) Gult 2/Pk. -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 22 options available.
22 options
Produktkod. 15599971 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer F124160003
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Specialdesignad ventil förhindrar tryckuppbyggnad som eliminerar potentiellt farliga kemikaliedropp. Tillåter dispensering av tvättflaska i upprätt eller uppvänt läge.
Specialdesignad ventil förhindrar tryckuppbyggnad som eliminerar potentiellt farliga kemiska droppar; tillåter dispensering av tvättflaska i upprätt eller uppvänt läge
  • Bred mynning 53 mm (2 tum) för enkel påfyllning
  • Genomskinliga LDPE-flaskor med färgkodade lock för enkel identifiering
  • Förtryckt med kemiskt namn och formel, GHS-piktogram och signalord, National Fire Protection Association (NFPA ) Sektion 704 fyrfärgad diamant, hälsorisker, Chemical Abstract System (CAS)-nummer och föreslagna skyddskläder och utrustning
  • Flaskor med etiketter som inte anger en farlig kemikalie har/kräver inte GHS-piktogram eller signalord
  • Metyletylketon och toluen inkluderar inte ventilerad ventil
  • Sortimentet är 4 per påse, inklusive en vardera: aceton, isopropanol, blekmedel och etanol
  • Natriumhypoklorit är vit LDPE för ljusskydd mellan 230 och 450 nm
  • Flaskor med etiketter som inte anger en farlig kemikalie har/kräver inte GHS-piktogram eller signalord.
Uppfyllande
Globalt harmoniserat system för klassificering och märkning av kemikalier (GHS) och OSHA:s HazCom –2012-krav avseende arbetsplatsetiketter
Specifikationer
Kapacitet 16 oz., 500 ml
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Kapacitet (engelska) 16 oz.
Färg Blått
Material LDPE
Kvantitet 4/Pk.
Sterilitet Icke-steril
Förslutning ingår Ja
Disponibel Återanvändbar
Graderad Nej
Mun Bred, gängad
Form Cylindrisk
Produkttyp Säkerhetsventilerad tvättflaska
Kemisk etikett Avjoniserat vatten
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras