Läs mer
Bel-Art™ Rätt att veta Safety-Vented Tvättflaskor, GHS-märkning
Produktkod. p-4819701 Handla allt SP Scienceware Produkter
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
Kemisk etikett:
Aceton
Assorted
Avjoniserat vatten
Destillerat vatten
Diklorometan
Diverse
Etanol
Etylacetat
Isopropylalkohol
Isoton saltlösning
Maskinolja
Metanol
Metyletylketon
Natriumhypoklorit (blekmedel)
Toluen
Vatten
Färg:
Assorted
Blått
Diverse
Gult
Klart
Naturlig
Rött
Kvantitet:
2/Pk.
4/Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Produktkod. 15579971
Brand: Bel-Art™ F124160001
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Specialdesignad ventil förhindrar tryckuppbyggnad som eliminerar potentiellt farliga kemikaliedropp. Tillåter dispensering av tvättflaska i upprätt eller uppvänt läge.
Specialdesignad ventil förhindrar tryckuppbyggnad som eliminerar potentiellt farliga kemiska droppar; tillåter dispensering av tvättflaska i upprätt eller uppvänt läge
  • Bred mynning 53 mm (2 tum) för enkel påfyllning
  • Genomskinliga LDPE-flaskor med färgkodade lock för enkel identifiering
  • Förtryckt med kemiskt namn och formel, GHS-piktogram och signalord, National Fire Protection Association (NFPA ) Sektion 704 fyrfärgad diamant, hälsorisker, Chemical Abstract System (CAS)-nummer och föreslagna skyddskläder och utrustning
  • Flaskor med etiketter som inte anger en farlig kemikalie har/kräver inte GHS-piktogram eller signalord
  • Metyletylketon och toluen inkluderar inte ventilerad ventil
  • Sortimentet är 4 per påse, inklusive en vardera: aceton, isopropanol, blekmedel och etanol
  • Natriumhypoklorit är vit LDPE för ljusskydd mellan 230 och 450 nm
  • Flaskor med etiketter som inte anger en farlig kemikalie har/kräver inte GHS-piktogram eller signalord.
Uppfyllande
Globalt harmoniserat system för klassificering och märkning av kemikalier (GHS) och OSHA:s HazCom –2012-krav avseende arbetsplatsetiketter
Specifikationer
Kapacitet 16 oz., 500 ml
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Kapacitet (engelska) 16 oz.
Färg Rött
Material LDPE
Kvantitet 4/Pk.
Sterilitet Icke-steril
Förslutning ingår Ja
Disponibel Återanvändbar
Graderad Nej
Mun Bred, gängad
Form Cylindrisk
Produkttyp Säkerhetsventilerad tvättflaska
Kemisk etikett Aceton
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras