Läs mer
Bel-Art™ Spraypumpflaskor
Produktkod. 13157256
Change view
Kapacitet (metrisk):
250 mL
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
13157256 250 mL
1 options
Produktkod. 13157256 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer F116330000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1065.00 SEK
    845.51 SEK / Paket med 12
    Save 219.49 SEK
    20% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 11-12-2026
Kolvflaska av lågdensitetspolyeten ger en fin dimmaspray.
  • Inkluderar ett genomskinligt lock för att förhindra avdunstning och oavsiktliga läckor
  • 12/förpackning
Specifikationer
Kapacitet 8 oz., 250 ml
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Färg Genomskinligt, Vitt
Material LDPE
Kvantitet 12/Pk.
Sterilitet Icke-steril
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Mun Smal, gängad
Höjd (metrisk) 171.5 mm
Bredd (engelska) 2,33 tum.
Längd (engelska) 6,75 tum.
Höjd (engelska) 6,75 tum.
Kemisk etikett Tom
Stängningsmaterial Polystyren
Stängningsstorlek 18 mm
Diameter (metrisk) 59 mm
Förslutningstyp Gängad
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 8 oz.
Form Cylindrisk
Disponibel Reusable
Produkttyp Sprayflaska