Läs mer
Bel-Art™ Transpette™ Åtta kanals överföringspipett
Handla allt SP Scienceware Produkter
Sterilitet:
Non-sterile
Sterila
Material:
Polyeten
Polypropylene
Förpackningstyp:
Bulk
Individuellt inslagna
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Beskrivning
För tvättning av plattor, matning och supernatantspiration från mikrobrunnsplattor
- 8-Kanals med 600 μL kapacitet per kanal
- Tillverkad av genomskinlig plast
- Kassera efter heta radioaktiva användningar för att undvika strålningskontamination av dyra vätskehanteringsanordningar
- Ej autoklaverbar
- Finns med sterila och icke-sterila alternativ
Specifikationer
Specifikationer
Material | Polyeten |
Sterilitet | Sterila |
För användning med (applikation) | För tvättning av plattor, matning och supernatantspiration från mikrobrunnsplattor |
Kvantitet | 100/Cs. |
Förpackningstyp | Individuellt inslagna |
Färg | Naturlig |
Volym (metrisk) | 600μ L |
Längd (metrisk) | 180 mm |
Typ | Överföringspipett |
Disponibel | Engångsbruk |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Bel-Art™ Transpette™ Åtta kanals överföringspipett >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering