Läs mer
Bel-Art™ Avtryckarspruta, 53 mm adapter
Produktkod. 13432519
Change view
Kvantitet:
2/Pk.
Produktkod. Kvantitet
13432519 2/Pk.
1 options
Produktkod. 13432519 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer F116200050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    450.00 SEK
    376.12 SEK / Paket med 2
    Save 73.88 SEK
    16% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 07-12-2026
Avtryckarsprutor med adaptrar passar alla Bel-Art flaska med en lättfylld, 53 mm bred förslutning. De erbjuder bekväm, justerbar spraydispensering av ett brett utbud av kemikalier, inklusive blekmedel, etanol, maskinolja och vatten.
  • Enkel att installera sprutan är perfekt för OSHA-kompatibel 16 oz. och 32 oz. Bel-Art™ icke-ventilerade tvättflaskor med bred mun (serierna 11716 och 11732).
  • Fjäderpump i rostfritt stål i avtryckarsprutan korroderar inte vid upprepad exponering för 10 % blekmedelsdesinfektionslösning.
  • Tillverkad av slitstark, kemikaliebeständig polypropen.
  • Sprayer utan adapter passar de flesta flaskor med 28 mm öppning.
  • Spruta med adapter lägger till ca. 5,5 tum höjd till en flaska.
  • Kommer i förpackning om 2.
  • Flaska ingår ej.
Beställningsinfo
Flaskor säljs separat.
Specifikationer
Färg Vitt, Grå
Inkluderar 53 mm adapter, fjäderpump i rostfritt stål. Flaska ingår ej.
Material Polypropen
Kvantitet 2/Pk.
Sterilitet Icke-steril
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Mun Bred, gängad
Höjd (metrisk) 139.7 mm
Bredd (engelska) 3 tum
Längd (engelska) 30,08 cm
Höjd (engelska) 5,5 tum
Kemisk etikett Tom
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 53 mm
Diameter (metrisk) 53 mm
Förslutningstyp Gängad
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Form Cylindrisk
Disponibel Återanvändbar
Produkttyp Avtryckare spruthuvud