Läs mer
Bel-Art™ Wide Mouth Wash Bottles
Produktkod. 16163577 Handla allt SP Scienceware Produkter
Stängningsfärg:
Blue
Produktkod. 16163577
Brand: Bel-Art™ F116270500
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Color-coded polypropylene closures for easy identification.
  • Low-density polyethylene (LDPE) wash bottles have wide mouths for easy filling
  • Capacity is 500 mL (16 oz.)
  • Pictogram instructions promote safety regardless of language or setting
Specifikationer
Kapacitet 16 oz., 500 mL
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Kapacitet (engelska) 16 oz.
Färg Translucent, Blue
Material LDPE
Sterilitet Non-sterile
Stängningsfärg Blue
Förslutning ingår Yes
Disponibel Reusable
Graderad No
Mun Wide
Form Cylindrical
Produkttyp Economy Wash Bottle
Kemisk etikett Unlabeled
Stängningsmaterial Polypropylene
Autoklaveringsbar Not Autoclavable