Läs mer
Cytiva Benchkote blad för ÄKTA-system
Benchkote ark för ÄKTA-system kommer att skydda de övre buffertbrickorna från buffertspill och saltavlagringar.
194.00 SEK - 429.00 SEK
Specifikationer
Material Absorberande papper, laminerad polyeten
Beskrivning För användning med ÄKTA go
Se fler specifikationer
Produkter 3
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
16497645
Visa dokument
Cytiva
2300-10094
25/Pk.
429.00 SEK
Paket med 50
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
I lager
Lägg i varukorgen
16477645
Visa dokument
Cytiva
2300-10092
10/Pk.
194.00 SEK
Paket med 10
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 22-01-2026
Lägg i varukorgen
16487645
Visa dokument
Cytiva
2300-10093
50/Pk.
277.00 SEK
Paket med 25
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 22-01-2026
Lägg i varukorgen
Beskrivning
Beskrivning
Varför Benchkote ark för lab ÄKTA system?
  • Täck den övre buffertbrickan med Benchkote och skydda mot buffertspill och saltavlagringar.
  • Förenkla dagligt och veckovis förebyggande underhåll av den övre buffertbrickan på dina ÄKTA-system
  • Smidig, absorberande Whatman™ papper absorberar snabbt spill.
  • Laminerat polyetenskikt förhindrar genomströmning till arbetsytan.
  • Erbjuds i tre bekväma förpackningsstorlekar: 10/pk, 25/pk och 50/pk ark.
  • Bekväm och lätt att använda.
  • Benchkote ark är tillverkade av absorberande, ogenomträngligt material utformat för att skydda laboratorieytorna mot farligt spill.
  • Den högkvalitativa, smidiga och absorberande Whatman™ papper, absorberar snabbt vätskespill och laminerat polyetenskikt förhindrar genomströmning till arbetsytan.
Specifikationer
Specifikationer
Absorberande papper, laminerad polyeten
För användning med ÄKTA go
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Cytiva Benchkote blad för ÄKTA-system