Läs mer
Cytiva Benchkote Blad för ÄKTA Systems
Produktkod. 16092032
För användning med (applikation):
ÄKTA Avant
ÄKTA Pure
ÄKTA Start
Antal per förpackning:
10/Pk.
25/Pk.
50/Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 25
Paket med 50
Produktkod. 16092032
Brand: Cytiva 230010063
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skyddar de övre buffertbrickorna från buffertspill och saltavlagringar
  • Täck den övre buffertbrickan för att skydda mot buffertspill och saltavlagringar
  • Förenkla dagligt och veckovis förebyggande underhåll av den övre buffertbrickan i ÄKTA-systemen
  • Tillverkad av absorberande, ogenomträngligt material som är designat för att skydda laboratorieytorna mot farligt spill
  • Smidig, absorberande Whatman papper absorberar snabbt spill
  • Laminerat polyetenskikt förhindrar genomströmning till arbetsytan
  • Passar den övre buffertbrickan på ÄKTA go, ÄKTA avant, ÄKTA pure och ÄKTA start-proteinreningssystem.
  • Bekväm och lätt att använda
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Absorberande foder
Material Papper, laminerad polyeten
För användning med (applikation) ÄKTA Start
Antal per förpackning 10/Pk.