Läs mer
Benzoylhydrazin, 98 %
Produktkod. 13438298 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
13438298 500 g Plastflaska 500g
10599620 100 g Plastflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 13438298 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 105775000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
CAS: 613-94-5 | C7H8N2O | 136,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 613-94-5
Molekylformel C7H8N2O
Molekylvikt (g/mol) 136.15
MDL-nummer MFCD00007596
InChI-nyckel WARCRYXKINZHGQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoylhydrazine, benzhydrazide, benzoic hydrazide, benzoyl hydrazine, benzoic acid, hydrazide, benzoic acid hydrazide, benzohydrazine, benzoylhydrazide, benzoyl hydrazide, hydrazine, benzoyl
PubChem CID 11955
ChEBI CHEBI:38454
IUPAC-namn bensohydrazid
LEDER NNC(=O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzoylhydrazine
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 113,0 °C till 117,0 °C
Färg Vit till Beige
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Plastflaska
Linjär formel C6H5CONHNH2
Kvantitet 500 g
Beilstein 09,319
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig
Formel vikt 136.15
Procent renhet 98%
Fysisk form Nålliknande kristaller eller pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Benzoylhydrazine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.