Läs mer
Benzydamine hydrochloride, Thermo Scientific™
716.64 SEK - 2036.41 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 132-69-4 |
|---|---|
| Molekylformel | C19H24ClN3O |
| Molekylvikt (g/mol) | 345.871 |
| MDL-nummer | MFCD00078957 |
| InChI-nyckel | HNNIWKQLJSNAEQ-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | benzydamine hydrochloride, benzydamine hcl, benalgin, benzindamine hydrochloride, benzidamine hydrochloride, benzidan, benzyrin, difflam, dorinamin, enzamin |
| PubChem CID | 65464 |
| IUPAC-namn | 3-(1-benzylindazol-3-yl)oxy-N,N-dimethylpropan-1-amine;hydrochloride |
| LEDER | CN(C)CCCOC1=NN(C2=CC=CC=C21)CC3=CC=CC=C3.Cl |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15423809
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61180.06 |
5g |
716.64 SEK
5g |
Beräknad leverans: 07-08-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
|||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
|
15433809
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61180.14 |
25g |
2036.41 SEK
25g |
Beräknad leverans: 31-08-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
|||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
- Nonsteroidal analgesic and anti-inflammatory compound
- A prostaglandin synthase inhibitor
Kemiska identifierare
| C19H24ClN3O | |
| MFCD00078957 | |
| benzydamine hydrochloride, benzydamine hcl, benalgin, benzindamine hydrochloride, benzidamine hydrochloride, benzidan, benzyrin, difflam, dorinamin, enzamin | |
| 3-(1-benzylindazol-3-yl)oxy-N,N-dimethylpropan-1-amine;hydrochloride |
Specifikationer
| Benzydamine hydrochloride | |
| C19H24ClN3O | |
| 14,1122 | |
| Soluble in water,ethanol,chloroform,n-butanol or DMSO /n | |
| CN(C)CCCOC1=NN(C2=CC=CC=C21)CC3=CC=CC=C3.Cl | |
| 345.871 | |
| 345.87 |
| 132-69-4 | |
| MFCD00078957 | |
| benzydamine hydrochloride, benzydamine hcl, benalgin, benzindamine hydrochloride, benzidamine hydrochloride, benzidan, benzyrin, difflam, dorinamin, enzamin | |
| HNNIWKQLJSNAEQ-UHFFFAOYSA-N | |
| 3-(1-benzylindazol-3-yl)oxy-N,N-dimethylpropan-1-amine;hydrochloride | |
| 65464 |
Säkerhet och hantering
GHS H Statement
H302-H312-H332-H319
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Harmful if inhaled.
Causes serious eye irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P363-P501c
H302+H312+H332-H319
missing translation for 'einecsNumber' : 205-076-0
missing translation for 'rtecsNumber' : NK7875000
missing translation for 'tsca' : No
Rekommenderad förvaring : Keep cold
- Benzydamine hydrochloride
Signalord
- Varning
Riskkategorier
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
- MIXTURE LIST-Contain: Benzydamine hydrochloride