Läs mer
Thermo Scientific™ BetaBasic™ CN HPLC-kolonner, μ5 m partikelstorlek
Thermo ScientificTM BetaBasicTM CN HPLC-kolonner finns i begränsade dimensioner. Kontakta kundtjänst för mer information.
Brand: Thermo Scientific™ 71705-154630
Beskrivning
Thermo ScientificTM BetaBasicTM CN HPLC-kolonner finns i begränsade dimensioner. Kontakta kundtjänst för mer information.
- Porstorlek lämplig för små molekyler, peptider och proteinnedbrytningar
- Utmärkt pH-stabilitet
Beställningsinformation:
Andra kolumndimensioner finns också tillgängliga. Ring kundtjänst för mer information.
Specifikationer
Analytisk kolonn | |
LC/MS, APCI | |
5 μm | |
150Å | |
L10 | |
Beta | |
5% | |
Ja |
4.6 mm | |
150 mm | |
2 till 9 | |
200 m² /g | |
Cyano (CN) | |
Kiseldioxid | |
Blandat läge | |
Normal och omvänd fas |