Läs mer
Bethanechol chloride, 98%, Thermo Scientific™
A cholinergic receptor agonist
520.79 SEK - 1602.42 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 590-63-6 |
|---|---|
| Molekylformel | C7H17ClN2O2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 196.675 |
| MDL-nummer | MFCD00055224 |
| InChI-nyckel | XXRMYXBSBOVVBH-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | bethanechol chloride, urecholine, myocholine, besacholine, mechotane, mechothane, mecothane, myotonachol, myotonine, mictone |
| PubChem CID | 11548 |
| ChEBI | CHEBI:3085 |
| IUPAC-namn | 2-carbamoyloxypropyl(trimethyl)azanium;chloride |
| LEDER | CC(C[N+](C)(C)C)OC(=O)N.[Cl-] |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15477129
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J65919.03 |
1g |
520.79 SEK
1g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
15487129
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J65919.06 |
5g |
1602.42 SEK
5g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Kemiska identifierare
| C7H17ClN2O2 | |
| MFCD00055224 | |
| bethanechol chloride, urecholine, myocholine, besacholine, mechotane, mechothane, mecothane, myotonachol, myotonine, mictone | |
| CHEBI:3085 | |
| CC(C[N+](C)(C)C)OC(=O)N.[Cl-] |
Specifikationer
| Bethanechol chloride | |
| C7H17ClN2O2 | |
| 14,1185 | |
| XXRMYXBSBOVVBH-UHFFFAOYSA-N | |
| 2-carbamoyloxypropyl(trimethyl)azanium;chloride | |
| 11548 | |
| 196.68 |
| 590-63-6 | |
| MFCD00055224 | |
| bethanechol chloride, urecholine, myocholine, besacholine, mechotane, mechothane, mecothane, myotonachol, myotonine, mictone | |
| CC(C[N+](C)(C)C)OC(=O)N.[Cl-] | |
| 196.675 | |
| CHEBI:3085 | |
| 98% |
Säkerhet och hantering
GHS H Statement
H302
Harmful if swallowed.
P264b-P270-P301+P312-P330-P501c
H302
missing translation for 'einecsNumber' : 209-686-8
missing translation for 'rtecsNumber' : BR5425000
missing translation for 'tsca' : Yes
Rekommenderad förvaring : Keep cold