Learn More
Bezafibrate, 98+%, Thermo Scientific™
A peroxisome proliferator-activated receptor agonist and hypolipidemic agent
387.25 SEK - 2047.54 SEK
Chemical Identifiers
| CAS | 41859-67-0 |
|---|---|
| Molekylformel | C19H20ClNO4 |
| Molekylvikt (g/mol) | 361.82 |
| MDL-nummer | MFCD00078970 |
| InChI-nyckel | IIBYAHWJQTYFKB-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | bezafibrate, bezalip, cedur, bezafibrat, befizal, bezafibrato, bezafibratum, sklerofibrat, azufibrat, difaterol |
| PubChem CID | 39042 |
| ChEBI | CHEBI:47612 |
| IUPAC-namn | 2-(4-{2-[(4-chlorophenyl)formamido]ethyl}phenoxy)-2-methylpropanoic acid |
| LEDER | CC(C)(OC1=CC=C(CCNC(=O)C2=CC=C(Cl)C=C2)C=C1)C(O)=O |
| Product Code | Brand | Kvantitet | Price | Quantity & Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product Code | Brand | Kvantitet | Price | Quantity & Availability | |||||
|
15464019
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61412.ME |
500mg |
387.25 SEK
500mg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
15444019
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61412.03 |
1g |
594.23 SEK
1g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
15454019
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61412.06 |
5g |
2047.54 SEK
5g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Chemical Identifiers
| 41859-67-0 | |
| 361.82 | |
| IIBYAHWJQTYFKB-UHFFFAOYSA-N | |
| 39042 | |
| 2-(4-{2-[(4-chlorophenyl)formamido]ethyl}phenoxy)-2-methylpropanoic acid |
| C19H20ClNO4 | |
| MFCD00078970 | |
| bezafibrate, bezalip, cedur, bezafibrat, befizal, bezafibrato, bezafibratum, sklerofibrat, azufibrat, difaterol | |
| CHEBI:47612 | |
| CC(C)(OC1=CC=C(CCNC(=O)C2=CC=C(Cl)C=C2)C=C1)C(O)=O |
Specifications
| Bezafibrate | |
| C19H20ClNO4 | |
| 14,1195 | |
| IIBYAHWJQTYFKB-UHFFFAOYSA-N | |
| 2-(4-{2-[(4-chlorophenyl)formamido]ethyl}phenoxy)-2-methylpropanoic acid | |
| 39042 | |
| 361.82 |
| 41859-67-0 | |
| MFCD00078970 | |
| bezafibrate, bezalip, cedur, bezafibrat, befizal, bezafibrato, bezafibratum, sklerofibrat, azufibrat, difaterol | |
| CC(C)(OC1=CC=C(CCNC(=O)C2=CC=C(Cl)C=C2)C=C1)C(O)=O | |
| 361.82 | |
| CHEBI:47612 | |
| ≥98% |
Safety and Handling
GHS H Statement
H302
Harmful if swallowed.
P264b-P270-P301+P312-P330-P501c
H302
missing translation for 'einecsNumber' : 255-567-9
missing translation for 'rtecsNumber' : UE8755000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Store at -20°C
- Bezafibrate
Signal Word
- Varning
Hazard Category
- Akut toxicitet Kategorija 4
Hazard Statement
- H302-Skadligt vid förtäring.
Precautionary Statement
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Contain: Bezafibrate