Läs mer
Bifonazole, 99%, Thermo Scientific™
636.52 SEK - 2136.56 SEK
Kemiska identifierare
CAS 60628-96-8
Molekylformel C22H18N2
Molekylvikt (g/mol) 310.4
MDL-nummer MFCD00865567
InChI-nyckel OCAPBUJLXMYKEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Mycosporan; 1-(alpha,4-Diphenylbenzyl)imidazole
PubChem CID 2378
ChEBI CHEBI:78692
IUPAC-namn 1-[phenyl-(4-phenylphenyl)methyl]imidazole
LEDER C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C(C3=CC=CC=C3)N4C=CN=C4
Se fler specifikationer
Produkter 2
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
15485519
Visa dokument
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63253.03
1g
636.52 SEK
1g
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
15495519
Visa dokument
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63253.06
5g
2136.56 SEK
5g
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Bifonazole is an imidazole antifungal agent and calmodulin antagonist. It causes a reduction in glycolysis and ATP levels in B16 melanoma cells. Bifonazole is an inhibitor of C14orf1. Bifonazole is an imidazole-based anti-fungal agent with broad spectrum activity against many fungi, molds, yeast and some gram-positive bacteria. Bifonazole inhibits ergosterol biosynthetic protein 28 and Cytochrome P450 2B4.
Solubility
Soluble in DMSO
Notes
Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
Specifikationer
Kemiska identifierare
60628-96-8
310.4
OCAPBUJLXMYKEJ-UHFFFAOYSA-N
2378
1-[phenyl-(4-phenylphenyl)methyl]imidazole
C22H18N2
MFCD00865567
Mycosporan; 1-(alpha,4-Diphenylbenzyl)imidazole
CHEBI:78692
C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C(C3=CC=CC=C3)N4C=CN=C4
Specifikationer
Bifonazole
White
MFCD00865567
Mycosporan; 1-(alpha,4-Diphenylbenzyl)imidazole
OCAPBUJLXMYKEJ-UHFFFAOYSA-N
1-[phenyl-(4-phenylphenyl)methyl]imidazole
2378
310.39
60628-96-8
C22H18N2
14,1213
Soluble in DMSO
C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C(C3=CC=CC=C3)N4C=CN=C4
310.4
CHEBI:78692
99%
Filmer
Säkerhet och hantering
Säkerhet och hantering
GHS H Statement
H302
Harmful if swallowed.
P264b-P270-P301+P312-P330-P501c
H302
missing translation for 'einecsNumber' : 262-336-6
missing translation for 'rtecsNumber' : NI3517000
missing translation for 'tsca' : No
Rekommenderad förvaring : Ambient temperatures
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer