Läs mer
Applied Biosystems™ BigDye™ Direktcykelsekvenseringssats
Handla allt Applied Biosystems Produkter
Antal reaktioner:
100 reaktioner
1000 reaktioner
24 reaktioner
Förpackningsstorlek:
100 reaktioner
1000 reaktioner
24 reaktioner
Beskrivning
Innehåller
Detta kit innehåller BigDye™ Direct PCR Master Mix, Sequencing Master Mix, M13 Fwd Primer, M13 Rev Primer och Control DNA CEPH 1347-02, Detta kit innehåller tillräckligt med reagenser för 24 reaktioner
- En strömlinjeformad, enkel procedur
- Utförande av alla sekvenseringssteg i ett enda reaktionsrör
- Snabb migration med utmärkt upplösning som börjar vid den första basen efter den genspecifika primersekvensen
- Betydande tidsbesparingar jämfört med tidigare arbetsflöden
Beställningsinfo
1 sats
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Detta kit innehåller BigDye™ Direkt PCR Master Mix, BigDye™ Direct Sequencing Master Mix, BigDye™ Direct M13 Fwd Primer, BigDye™ Direkt M13 Rev Primer och kontroll-DNA CEPH 1347-02. Förvara alla komponenter vid -15 till -25 °C och skydda mot ljus. PCR Master Mix ska förvaras vid 4 °C efter första användningen. Detta kit innehåller tillräckligt med reagens för 100 reaktioner. |
| Formatera | 8-brunnars remsa, 96-brunnsplatta |
| För användning med (utrustning) | 3130xl genetisk analysator, 3730xl DNA analysator, GeneAmp 9700, SeqStudio Genetisk analysator, Veriti Thermal Cycler, 3500 Genetic Analyzer, 3500xL Genetic Analyzer, 3730 DNA Analyzer |
| För användning med (applikation) | Jämförande sekvensering (Germline Mutations - 30:70 Heterozygotes), Jämförande Sequencing (Germline Mutations - 50:50), GC-Rich Sequencing (> 65 %), GT-rik eller svår mallsekvensering, standardsekvensering, gapförslutning, homopolymer A eller T, AT-rik sekvensering (> 65%), jämförande sekvensering (könslinjemutationer -10:90 heterozygoter) |
| Inkluderar | BigDye™ Direktcykelsekvenseringssats, 100 rxns, 8-brunnars remsor, 96-brunnars platta, Fluorescent Dye Terminator Sequencing Technique, 3, Använd med 130xl genetisk analysator, 3500 genetisk analysator, 3500xL genetisk analysator, 3500xL DNA 307 analysator, DNA 730x, DNA GeneAmp™ 9700, Veriti™ Thermal Cycler |
| Antal reaktioner | 100 reaktioner |
| Produktlinje | BigDye™ |
| Produkttyp | Direktcykelsekvenseringssats |
| Kvantitet | 100 reaktioner |
| Frakt skick | Torr is |
| Visa mer |
Dokument
Product Information
Manuals
Product Insert: BigDye Direct Cycle Sequencing Kit
Version: C
Filstorlek: 565.1 kB
User Bulletin: Generating high-quality data using the BigDye Direct Cycle Sequencing Kit
Version: MAN0014436 Rev.A (15Jan2016)
Filstorlek: 417.3 kB
Quick Reference Card: BigDye® Direct Cycle Sequencing Kit (English )
Version: 08 Feb 2011
Filstorlek: 315.1 kB
Troubleshooting guide: FAQ: BigDye Direct Cycle Sequencing Kit PDF (English )
Version: 30 Mar 2011
Filstorlek: 117.5 kB
Specification Sheets
Brochures & Specifications: Take the Direct Route to DNA Sequencing
Filstorlek: 352.9 kB
Scientific Resources
Reference Materials
White Paper: Genetic analysis tools for genome editing workflows
Filstorlek: 1.4 MB
Certifikat
Certifikat
Ett partinummer krävs för att visa resultat för certifikat. Använd vårt beställningsstatusområde för att hitta ditt partinummer på tidigare beställningar.
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Applied Biosystems™ BigDye™ Direktcykelsekvenseringssats >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering