Läs mer
IBA Lifesciences BioLock
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15653608 Handla allt IBA Lifesciences Produkter
Kapacitet (metrisk):
50 mL
250 mL
Förpackningsstorlek:
250ml
50ml
Produktkod. 15653608
Brand: IBA Lifesciences 20205250
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Denna artikel kan inte returneras. Consulta la politica di reso
BioLock är en biotinblockerande lösning för lysat och odlingssupernatanter
BioLock är en färdig biotinblockerande lösning som innehåller det tetramera biotinbindande proteinet avidin. BioLock förhindrar att biotin och biotinylerade proteiner binder till Strep-Tactin™ eller Strep-™Tactin XT, medan bindning av Twin-Strep-tag™ och Strep-tag ™II påverkas inte.
Biotin och/eller biotinylerade proteiner kan möjligen minska bindningsförmågan hos Strep-Tactin™ såväl som Strep-™Tactin XT och finns i cellysat och cellodlingsmedia, speciellt från däggdjurs- eller insektsceller. Alltså om Twin-Strep-tag™ och Strep-™tag II fusionsproteiner från biotininnehållande extrakt eller media är avsedda att renas via Strep-Tactin™ eller ™Strep-Tactin XT affinitetskromatografi, biotin måste maskeras genom tillsats av BioLock innan applicering på hartset.
Specifica
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Typ Blockeringslösning
Endast för forskning.
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato