Läs mer
BIRC5/Survivin Monoclonal Antibody (OTI2D3), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Origene Technologies TA502234S
Encompass_Preferred
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 17556351
  • 2789.38 SEK / 30µL
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivelse
Beskrivelse
BIRC5/Survivin Monoclonal antibody specifically detects BIRC5/Survivin in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western Blot
Tekniske data
Tekniske data
BIRC5/Survivin
Monoclonal
0.54 mg/mL
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
O95999
Mouse
Affinity chromatography
RUO
8915
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
IgG1
Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western Blot
OTI2D3
Unconjugated
BCL10
AAC-11; AP14; Api4; apoptosis inhibitor 4; Apoptosis inhibitor survivin; baculoviral IAP repeat containing 5; baculoviral IAP repeat-containing 5; baculoviral IAP repeat-containing 5 (survivin); baculoviral IAP repeat-containing protein 5; BIRC 5; BIRC5; EPR 1; EPR-1; Iap4; inhibitor of apoptosis; survivin; survivin variant 3 alpha; survivin40; SVV; TIAP
Full length human recombinant protein of human BCL10 produced in HEK293T cell.
30 μL
Primary
Human
Liquid
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.