Läs mer
BIRC5/Survivin Monoclonal Antibody (OTI2D3), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
2789.38 SEK
Specifikationer
| Antigen | BIRC5/Survivin |
|---|---|
| Klona | OTI2D3 |
| Koncentration | 0.54 mg/mL |
| Klassificering | Monoclonal |
| Konjugera | Unconjugated |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
17556351
|
Origene Technologies
TA502234S |
30 μL |
2789.38 SEK
30µL |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
BIRC5/Survivin Monoclonal antibody specifically detects BIRC5/Survivin in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western BlotSpecifikationer
| BIRC5/Survivin | |
| 0.54 mg/mL | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human | |
| Primary |
| OTI2D3 | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| IgG1 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles |
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel