Läs mer
Bis(cyclopentadienyl)titanium dichloride, Thermo Scientific™
Brand:  Thermo Scientific Alfa Aesar 012547.06
Kvantitet 5g
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 11357387
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter »
Beskrivning
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
  • Packaged under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiska identifierare
1271-19-8
248.957
MKNXBRLZBFVUPV-UHFFFAOYSA-L
124040768
[CH-]1C=CC=C1.[CH-]1C=CC=C1.[Cl-].[Cl-].[Ti+2]
C10H10Cl2Ti-2
MFCD00003723
Dichlorobis(cyclopentadienyl)titanium; Titanocene dichloride
cyclopenta-1,3-diene;titanium(2+);dichloride
Specifikationer
Bis(cyclopentadienyl)titanium dichloride
1.60 g/mL
C10H10Cl2Ti-2
5g
14,9482
It is insoluble in water
[CH-]1C=CC=C1.[CH-]1C=CC=C1.[Cl-].[Cl-].[Ti+2]
248.957
249
1271-19-8
Odorless
MFCD00003723
Air and moisture sensitive
Dichlorobis(cyclopentadienyl)titanium; Titanocene dichloride
MKNXBRLZBFVUPV-UHFFFAOYSA-L
cyclopenta-1,3-diene;titanium(2+);dichloride
124040768
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
Säkerhet och hantering
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
  • Bis(cyclopentadienyl)titanium dichloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter..
SDS Dokument