Läs mer
Bis(cyclopentadienyl)titanium dichloride, Thermo Scientific™
273.00 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 1271-19-8 |
|---|---|
| Molekylformel | C10H10Cl2Ti-2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 248.957 |
| MDL-nummer | MFCD00003723 |
| InChI-nyckel | MKNXBRLZBFVUPV-UHFFFAOYSA-L |
| Synonym | Dichlorobis(cyclopentadienyl)titanium; Titanocene dichloride |
| PubChem CID | 124040768 |
| IUPAC-namn | cyclopenta-1,3-diene;titanium(2+);dichloride |
| LEDER | [CH-]1C=CC=C1.[CH-]1C=CC=C1.[Cl-].[Cl-].[Ti+2] |
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
- Packaged under argon
Kemiska identifierare
| 1271-19-8 | |
| 248.957 | |
| MKNXBRLZBFVUPV-UHFFFAOYSA-L | |
| 124040768 | |
| [CH-]1C=CC=C1.[CH-]1C=CC=C1.[Cl-].[Cl-].[Ti+2] |
| C10H10Cl2Ti-2 | |
| MFCD00003723 | |
| Dichlorobis(cyclopentadienyl)titanium; Titanocene dichloride | |
| cyclopenta-1,3-diene;titanium(2+);dichloride |
Specifikationer
| Bis(cyclopentadienyl)titanium dichloride | |
| 1.60 g/mL | |
| C10H10Cl2Ti-2 | |
| Air and moisture sensitive | |
| Dichlorobis(cyclopentadienyl)titanium; Titanocene dichloride | |
| MKNXBRLZBFVUPV-UHFFFAOYSA-L | |
| cyclopenta-1,3-diene;titanium(2+);dichloride | |
| 124040768 |
| 1271-19-8 | |
| Odorless | |
| MFCD00003723 | |
| 14,9482 | |
| It is insoluble in water | |
| [CH-]1C=CC=C1.[CH-]1C=CC=C1.[Cl-].[Cl-].[Ti+2] | |
| 248.957 | |
| 249 |
Säkerhet och hantering
GHS H Statement
H341-H302-H332-H315-H319-H335
Suspected of causing genetic defects.
Harmful if swallowed.
Harmful if inhaled.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 215-035-9
missing translation for 'rtecsNumber' : XR2050000
missing translation for 'tsca' : Yes
missing translation for 'storageNote' :
- Packaged under argon
Rekommenderad förvaring : Ambient temperatures; Store under Argon
- Bis(cyclopentadienyl)titanium dichloride
Signalord
- Fara
Riskkategorier
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter..