Läs mer
Bis(trimetylsilyl)karbodiimid, 97 %
Produktkod. 11459153
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11459153 25 g 25g
11439153 1 g 1g
11449153 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11459153 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11670.14
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
CAS: 1000-70-0 | C7H18N2Si2 | 186,405 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1000-70-0
Molekylformel C7H18N2Si2
Molekylvikt (g/mol) 186.405
MDL-nummer MFCD00051538
InChI-nyckel KSVMTHKYDGMXFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis trimethylsilyl carbodiimide, carbodiimide, bis trimethylsilyl, n,n'-methanediylidenebis 1,1,1-trimethylsilanamine, silanamine, n,n'-methanetetraylbis 1,1,1-trimethyl, 1,3-bis trimethylsilyl carbodiimide, n,n'-bis trimethylsilyl carbodiimide, n,n'-methane tetraylbis 1,1,1-trimethylsilanamine, carbodiimide, bis trimethylsilyl-7ci,8ci, n,n'-methanetetraylbis 1,1,1-trimethylsilylamine
PubChem CID 70473
IUPAC-namn N,N'-bis(trimetylsilyl)metandiimin
LEDER C[Si](C)(C)N=C=N[Si](C)(C)C
Specifications
Kemiskt namn eller material Bis (trimethylsilyl)carbodiimide
Smältpunkt -23 °C
Densitet 0.823
Kokpunkt 163 °C till 164 °C
Flampunkt 42 °C (107 °F)
Odör Mild
Linjär formel (CH3)3SiN=C=NSi(CH3)3
Brytningsindex 1.434
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 2042082
Känslighet Känslig för fukt
Formel vikt 186.41
Procent renhet 97%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.