Läs mer
Bis(trimetylsilyl)karbodiimid, 98 %
Produktkod. 10527323 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10527323 5 g Glasflaska 5g
10006862 1 g Glasflaska 1g
10736573 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10527323 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 375130050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1000-70-0 | C7H18N2Si2 | 186,4 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Kopplingsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1000-70-0
Molekylformel C7H18N2Si2
Molekylvikt (g/mol) 186.4
MDL-nummer MFCD00051538
InChI-nyckel KSVMTHKYDGMXFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis trimethylsilyl carbodiimide, carbodiimide, bis trimethylsilyl, n,n'-methanediylidenebis 1,1,1-trimethylsilanamine, silanamine, n,n'-methanetetraylbis 1,1,1-trimethyl, 1,3-bis trimethylsilyl carbodiimide, n,n'-bis trimethylsilyl carbodiimide, n,n'-methane tetraylbis 1,1,1-trimethylsilanamine, carbodiimide, bis trimethylsilyl-7ci,8ci, n,n'-methanetetraylbis 1,1,1-trimethylsilylamine
PubChem CID 70473
IUPAC-namn N,N'-bis(trimetylsilyl)metandiimin
LEDER C[Si](C)(C)N=C=N[Si](C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(trimethylsilyl)carbodiimide
Smältpunkt -23°C
Färg Beige till gul eller vit
Densitet 0.8210g/mL, 0.821
Kokpunkt 164°C
Flampunkt 42°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.4330 to 1.435
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vikt 186.4
Procent renhet 98%
Fysisk form Crystalline Powder, Crystals or Chunks
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.