Läs mer
Bisacodyl, 98+%, Thermo Scientific™
1457.76 SEK - 2559.42 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 603-50-9 |
|---|---|
| Molekylformel | C22H19NO4 |
| Molekylvikt (g/mol) | 361.40 |
| MDL-nummer | MFCD00038039 |
| InChI-nyckel | KHOITXIGCFIULA-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | bisacodyl, dulcolax, bicol, brocalax, durolax, dulcolan, endokolat, fenilaxan, hillcolax, sanvacual |
| PubChem CID | 2391 |
| IUPAC-namn | 4-{[4-(acetyloxy)phenyl](pyridin-2-yl)methyl}phenyl acetate |
| LEDER | CC(=O)OC1=CC=C(C=C1)C(C1=CC=C(OC(C)=O)C=C1)C1=CC=CC=N1 |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15444469
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61997.09 |
10g |
1457.76 SEK
10g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
15454469
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61997.14 |
25g |
2559.42 SEK
25g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
SolubilitySoluble in alcohol (slightly), ether (slightly), chloroform, and acetone. Insoluble in water.
Notes
Protect from heat. Incompatible with heat and oxidizing agents. Store at 4°C.
Kemiska identifierare
| 603-50-9 | |
| 361.40 | |
| KHOITXIGCFIULA-UHFFFAOYSA-N | |
| 2391 | |
| CC(=O)OC1=CC=C(C=C1)C(C1=CC=C(OC(C)=O)C=C1)C1=CC=CC=N1 |
| C22H19NO4 | |
| MFCD00038039 | |
| bisacodyl, dulcolax, bicol, brocalax, durolax, dulcolan, endokolat, fenilaxan, hillcolax, sanvacual | |
| 4-{[4-(acetyloxy)phenyl](pyridin-2-yl)methyl}phenyl acetate |
Specifikationer
| Bisacodyl | |
| C22H19NO4 | |
| 14,1242 | |
| Soluble in alcohol (slightly),ether (slightly),chloroform,and acetone. Insoluble in water. | |
| CC(=O)OC1=CC=C(C=C1)C(C1=CC=C(OC(C)=O)C=C1)C1=CC=CC=N1 | |
| 361.40 | |
| 361.4 |
| 603-50-9 | |
| MFCD00038039 | |
| bisacodyl, dulcolax, bicol, brocalax, durolax, dulcolan, endokolat, fenilaxan, hillcolax, sanvacual | |
| KHOITXIGCFIULA-UHFFFAOYSA-N | |
| 4-{[4-(acetyloxy)phenyl](pyridin-2-yl)methyl}phenyl acetate | |
| 2391 | |
| ≥98% |
Säkerhet och hantering
missing translation for 'einecsNumber' : 210-044-4
missing translation for 'rtecsNumber' : SM8750000
missing translation for 'tsca' : Yes
Rekommenderad förvaring : Keep cold