Läs mer
Vismutpulver, -100 mesh, 99,5% (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11361158
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11361158 2 kg 2kg
11341158 100 g 100g
11351158 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11361158 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010110.A3
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-69-9
Molekylformel Bi
Molekylvikt (g/mol) 208.98
MDL-nummer MFCD00134033
InChI-nyckel JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
Synonym bismuth, elemental, unii-u015tt5i8h, powder, iii ion, shot, elongated, rod, 12.7mm 0.5in dia, atom, needles, pieces, rod
PubChem CID 5359367
ChEBI CHEBI:33301
IUPAC-namn vismut
LEDER [Bi]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bismuth powder
Kvantitet 2 kg
Maskstorlek −100 mesh
Odör Luktfritt
Vikt Skenbar densitet: 3,8 g/cm3 till 4,6 g/cm3
Form Pulver
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN3089
Procent renhet 99.5%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.