Läs mer
Bismutstav, Puratronic™, 99,9999 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15474125
Change view
Kvantitet:
1 Pc.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15474125 1 Pc. Varje
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 15474125 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 047229.KF
 Begränsad artikel
I lager
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-69-9
Molekylformel Bi
Molekylvikt (g/mol) 208.98
MDL-nummer MFCD00134033
InChI-nyckel JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
Synonym bismuth, elemental, unii-u015tt5i8h, powder, iii ion, shot, elongated, rod, 12.7mm 0.5in dia, atom, needles, pieces, rod
PubChem CID 5359367
ChEBI CHEBI:33301
IUPAC-namn bismuth
LEDER [Bi]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bismuth rod
Namnnotering 10 mm (0,39 tum) diameter x 145 mm (5,71 tum) lång
Kvantitet 1 Pc.
Odör Luktfritt
Vikt ≈7,5 g/cm
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Procent renhet 99.9999%
Kvalitet Puratronic
RUO– Endast forskningsanvändning