Läs mer
BRAND™ Blaubrand™ Borosilikatglas Klass A USP Volumetrisk kolv, med certifikat
Tillverkad av klass A borosilikatglas och uppfyller DIN EN ISO 1042 standarder. Inkluderar propp av polypropen. DE-M-märkning ger enkel volymkontroll. Levereras med individ USP intyg om överensstämmelse.
Brand:  BRAND™ 956938
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 15801158
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter »
Beskrivning
Beskrivning
  • Manufactured from Class A Borosilicate Glass.
  • Complies with DIN EN ISO 1042 standards.
  • Polypropylene stopper included.
  • DE-M Marking provides easy volume check.
  • Calibrated to contain. (TC, In)
  • Delivered with individual USP conformity certificate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
Calibrated To Contain
Polypropylene
5 mL
±0.020 mL
A
DIN EN ISO 1042, USP batch certificate, USP individual certificate upon request
Clear
Borosilicate Glass
2 Piece
10/19
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
BRAND™ Blaubrand™ Borosilikatglas Klass A USP Volumetrisk kolv, med certifikat > 5 mL