Läs mer
BRAND™ Blaubrand™ Borosilikatglas Klass A USP Volumetrisk kolv, med certifikat
Tillverkad av klass A borosilikatglas och uppfyller DIN EN ISO 1042 standarder. Inkluderar propp av polypropen. DE-M-märkning ger enkel volymkontroll. Levereras med individ USP intyg om överensstämmelse.
380.85 SEK - 1220.00 SEK
Specifikationer
Kalibrering | Calibrated To Contain |
---|---|
Certifikat och efterlevnad | DIN EN ISO 1042, USP batch certificate, USP individual certificate upon request |
Stängningsmaterial | Polypropylene |
Färg | Clear |
Material | Borosilicate Glass |
Produktkod | Brand | Kapacitet (metrisk) | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktkod | Brand | Kapacitet (metrisk) | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||||
15801158
|
BRAND™
956938 |
5 mL | ||||||||
15801198
|
BRAND™
956943 |
10 mL |
630.00 SEK
Varje |
Beräknad leverans: 16-09-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||||
10834011
|
BRAND™
956947 |
25 mL |
625.00 SEK
Varje |
Beräknad leverans: 03-09-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||||
15821198
|
BRAND™
956948 |
50 mL |
640.00 SEK
Varje |
Beräknad leverans: 16-09-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||||
15831198
|
BRAND™
956949 |
100 mL |
655.00 SEK
Varje |
Beräknad leverans: 16-09-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||||
15841198
|
BRAND™
956950 |
200 mL |
685.00 SEK
Varje |
Beräknad leverans: 16-09-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||||
15851198
|
BRAND™
956951 |
250 mL |
695.00 SEK
Varje |
Beräknad leverans: 25-09-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||||
15861198
|
BRAND™
956952 |
500 mL |
735.00 SEK
Varje |
Beräknad leverans: 25-09-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||||
13419366
|
BRAND™
956953 |
1000 mL |
970.00 SEK
Varje |
Beräknad leverans: 08-09-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||||
15871198
|
BRAND™
956954 |
2000 mL |
1220.00 SEK
Varje |
Beräknad leverans: 16-09-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||||
Beskrivning
- Tillverkad av klass A borosilikatglas.
- Överensstämmer med DIN EN ISO 1042 standarder.
- Polypropenpropp ingår.
- DE-M-märkning ger enkel volymkontroll.
- Kalibrerad för att innehålla. (TC, In)
- Levereras med individ USP intyg om överensstämmelse
Specifikationer
Calibrated To Contain | |
Polypropylene | |
Borosilicate Glass |
DIN EN ISO 1042, USP batch certificate, USP individual certificate upon request | |
Clear | |
A |