Läs mer
BRAND™ Blaubrand™ Borosilikatglas Klass A USP Volumetrisk kolv, med certifikat
Tillverkad av klass A borosilikatglas och uppfyller DIN EN ISO 1042 standarder. Inkluderar propp av polypropen. DE-M-märkning ger enkel volymkontroll. Levereras med individ USP intyg om överensstämmelse.
Brand:  BRAND™ 956948
527.71 SEK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 15821198
  • 640.00 SEK / Varje
Bara null kvar
Beräknad leverans: 18-09-2025
Beskrivning
  • Tillverkad av klass A borosilikatglas.
  • Överensstämmer med DIN EN ISO 1042 standarder.
  • Polypropenpropp ingår.
  • DE-M-märkning ger enkel volymkontroll.
  • Kalibrerad för att innehålla. (TC, In)
  • Levereras med individ USP intyg om överensstämmelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
Kalibrerad för att innehålla
Polypropen
50 mL
±0,03 ml
A
DIN EN ISO 1042, USP batchcertifikat, USP individuellt intyg på begäran
Klart
Borsilikatglas
2 stycken
10/19
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
One moment while we fetch your results.
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
BRAND™ Blaubrand™ Borosilikatglas Klass A USP Volumetrisk kolv, med certifikat > Get Anti-Mouse IgG-pärlor; 50 ml