Läs mer
BRAND™ Blaubrand™ Klass A borosilikatglas volymflaska med polypropenpropp, med certifikat
Tillverkad av borosilikatglas och uppfyller DIN EN ISO 1042 standarder. DE-M-märkning på halsen ger snabb och exakt volymkontroll. Polypropenpropp medföljer. Levereras med individuellt överensstämmelsecertifikat.
Brand:  BRAND™ 937254
1147.91 SEK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 15865542
  • 1165.00 SEK / Varje
Bara null kvar
Beräknad leverans: 17-09-2025
Beskrivning
  • Klass A volymflaska
  • Tillverkad av borosilikatglas
  • Överensstämmer med DIN EN ISO 1042 standarder
  • Levereras med individuellt överensstämmelsecertifikat
  • Kalibrerad för att innehålla (TC, In)
  • Alternativ med smal hals och bred hals finns i en mängd olika storlekar
  • DE-M-märkning ger snabb och exakt volymkontroll
  • Polypropenpropp medföljer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
Kalibrerad för att innehålla
Polypropen
DE-M Märkning
Borsilikatglas
Smal
Ja
Propp
DIN EN ISO 1042
Klart
2000 mL
±0,6 ml
1 vardera
A
29/32
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
BRAND™ Blaubrand™ Klass A borosilikatglas volymflaska med polypropenpropp, med certifikat > 2000 mL, Halsstorlek: 29/32