Läs mer
Bohlender™ BOLA™ PTFE/PPS HT Ersättning inre delar
Består av en v-ring (PPS), en avsmalnande ring och en tätningsring (båda PTFE) samt en o-ring (FKM) för slangdiametrar under 3 mm (ej exponerade för mediet).
Brand: Bohlender™ D641-60
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- Medium exponeras endast för PTFE
- God kemikaliebeständighet
- Tål tryck upp till 10 bar
- Vakuum lämplig
Specifikationer
FDA | |
PPS, PTFE | |
-200 °C | |
GL 32 | |
10 bar | |
HT Ersättning inre delar |
Autoklaveringsbar | |
För slangar 12 mm OD | |
12 mm OD | |
Vitt | |
250 °C |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Bohlender™ BOLA™ PTFE/PPS HT Ersättning inre delar > Trådstorlek: GL32; Passar rör 12mm OD
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering