Läs mer
Boron powder, 98% (metals basis), Thermo Scientific™
Brand:  Thermo Scientific Alfa Aesar 040036.18
Kvantitet 50g
 Se fler versioner av denna produkt
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 15446315
  • 5541.71 SEK / 50g
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiska identifierare
7440-42-8
10.81
ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N
5462311
boron
B
MFCD00134034
boron, metallic, unii-n9e3x5056q, boron, amorphous, powder, crystalline, boro, boron-elemental, boron, elemental, and compounds, boracium, boranylidyne
CHEBI:27560
[B]
Specifikationer
Boron
50g
B
boron, metallic, unii-n9e3x5056q, boron, amorphous, powder, crystalline, boro, boron-elemental, boron, elemental, and compounds, boracium, boranylidyne
[B]
10.81
CHEBI:27560
Brown powder
7440-42-8
98% (Metals basis)
MFCD00134034
ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N
boron
5462311
Odorless
2.34g/cm3