Läs mer
Boron powder, 98% (metals basis), Thermo Scientific™
343.00 SEK - 5541.71 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 7440-42-8 |
|---|---|
| Molekylformel | B |
| Molekylvikt (g/mol) | 10.81 |
| MDL-nummer | MFCD00134034 |
| InChI-nyckel | ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | boron, metallic, unii-n9e3x5056q, boron, amorphous, powder, crystalline, boro, boron-elemental, boron, elemental, and compounds, boracium, boranylidyne |
| PubChem CID | 5462311 |
| ChEBI | CHEBI:27560 |
| IUPAC-namn | boron |
| LEDER | [B] |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15426315
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040036.03 |
1g | |||||||
|
15436315
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040036.09 |
10g |
1691.44 SEK
10g |
Beräknad leverans: 24-08-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
|||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
|
15446315
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040036.18 |
50g |
5541.71 SEK
50g |
Beräknad leverans: 24-08-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
|||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Kemiska identifierare
| B | |
| MFCD00134034 | |
| boron, metallic, unii-n9e3x5056q, boron, amorphous, powder, crystalline, boro, boron-elemental, boron, elemental, and compounds, boracium, boranylidyne | |
| CHEBI:27560 | |
| [B] |
Specifikationer
| Boron | |
| 98% (Metals basis) | |
| MFCD00134034 | |
| ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N | |
| boron | |
| 5462311 | |
| Odorless |
| 7440-42-8 | |
| B | |
| boron, metallic, unii-n9e3x5056q, boron, amorphous, powder, crystalline, boro, boron-elemental, boron, elemental, and compounds, boracium, boranylidyne | |
| [B] | |
| 10.81 | |
| CHEBI:27560 | |
| Brown powder |
Säkerhet och hantering
H228-H302-H332-H335: Flammable solid. Harmful if swallowed. Harmful if inhaled. May cause respiratory irritation.
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class: 4.1, Packaging Group: III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-151-2
missing translation for 'tsca' : Yes
Rekommenderad förvaring : Ambient temperatures