Läs mer
Borosilikatglasflaskor
Description
- Klart glas
- Kepsstorlek: R3/28
- Kepsar säljs separat
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Material | Borsilikatglas |
| Kvantitet | 20/Pk. |
| Höjd (metrisk) | 215.6 mm |
| Diameter (metrisk) | 97.5 mm |
| Produkttyp | Laboratorieflaska |