Läs mer
IKA™ Borosilikatglasbelagd mottagningskolv
1781.72 SEK - 3994.69 SEK
Specifikationer
Material | Borsilikatglas |
---|---|
Typ | Mottagande kolv |
Kvantitet | 1 vardera |
Produktkod | Brand | Volym (metrisk) | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktkod | Brand | Volym (metrisk) | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||||
11895932
|
IKA™
0003743200 |
100 mL |
1781.72 SEK
Varje |
Beräknad leverans: 17-11-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||||
11805942
|
IKA™
0003743300 |
250 mL |
1838.46 SEK
Varje |
Beräknad leverans: 17-11-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||||
11845942
|
IKA™
0003743700 |
3000 mL |
3994.69 SEK
Varje |
Beräknad leverans: 17-11-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||||
11815942
|
IKA™
0003743400 |
500 mL |
2281.06 SEK
Varje |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||||
Beskrivning
Specifikationer
Borsilikatglas | |
Mottagande kolv | |
1 vardera |