Läs mer
Konisk filtervakuumkolv med slangrör
Produktkod. 12353886
Change view
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
12353886 500 mL Varje
12363886 1000 mL Varje
12373886 2000 mL Varje
12343886 250 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12353886
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd denna koniska filtervakuumkolv med slangrör med vakuumtratt och filter. Denna tjockväggiga Ehlenmeyer-kolv har ett glasrör som sticker ut ungefär en tum från halsen och är även känd som en Büchner-kolv.
  • Med 8 mm ytterdiameter tubulatur
  • Tjockväggigt borosilikatglas
  • Vakuumkolv
Specifikationer
Diameter (metrisk) yttre slang 8 mm
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Material Borsilikatglas