Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Ihåliga proppar med spetsig botten, sexkantig platta
För säker och säker förslutning av flaskor, flaskor, slangar och andra laboratorieapparater. Lenz Laborglasinstrumente™ Spetsiga ihåliga proppar, sexkantig platta är tillverkade av slitstark DURAN™ borosilikatglas.
Brand:  Lenz Laborglasinstrumente™ 01400007
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 10291631
  • 259.00 SEK / Paket med 10
Bara null kvar
Beräknad leverans: 27-08-2025
Beskrivning
  • Enl. enligt DIN 12252, blankett C
  • Finns i en rad konstorlekar
  • Korrosionsfri och resistent mot värmechock
Specifikationer
Specifikationer
10/Pk.
NS 7/16
Borsilikatglas
Ihålig propp
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
One moment while we fetch your results.
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Lenz Laborglasinstrumente™ Ihåliga proppar med spetsig botten, sexkantig platta > Konstorlek: NS 7/16