Läs mer
Witeg™ Borosilikatglasflaskor för laboratorier, bred öppning
Beskrivning
- Wide Mouth
- Glas
- 45-tråd
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Inkluderar | Skruvring |
| Material | Borsilikatglas |
| Antal per förpackning | 10 |
| Kvantitet | 10Pack |
| Produkttyp | Laboratorieflaska |
| Förslutningstyp | GL 45 |