Läs mer
Cole-Parmer™ Borosilicate Glass Media Bottles
Handla allt Cole-Parmer Produkter
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Material | Borosilicate Glass |
| nr per ärende | 4Pack |
| Kvantitet | 4Pack |
| Stängningsfärg | Orange |
| Produkttyp | Media Bottle |
| Stängningsmaterial | Polypropylene |
| Förslutningstyp | Screw Cap |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |