Läs mer
Wheaton™ Rullflaska av borosilikatglas
Produktkod. 12488942 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
3450 mL
4230 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
12488942 3450 mL Paket med 4
12498942 4230 mL Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12488942 Leverantör Wheaton™ Leverantörsnummer 348256
Beräknad leverans: 21-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kärlen är gjorda med höga toleranser för att ge högre cellutbyte
Kärlen är gjorda med höga toleranser för att ge högre cellutbyte. Glas är speciellt utvalt för optisk klarhet, inre ytjämnhet och frånvaro av glasdefekter. Halsområdet är avsmalnande för att underlätta rengöring. Glasväggtjockleken är 2. 6 mm. Kärl och djupkjolar 38-415 skruvkorkar kan autoklaveras. Kepsar har vit styren-butadien gummifoder. Nominell hals I. D. är 29 mm. Wheaton-33™ lågt extraherbart borosilikatglas (uppfyller ASTM Typ I Klass A och USP typ I-standarder). Levereras i förpackningar om 4.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 3450 mL
Färg Klart
Diameter (metrisk) Innerhals 29 mm
Inkluderar Med en djupkjolad svart Phenolic 38-415 skruvlock med en vit styren-butadiengummilinje
Material Borsilikatglas
Längd (metrisk) 480mm
Antal per förpackning 4 förpackning
Kvantitet 4 förpackning
Skruvfärg Svart
Skruvmaterial Fenol
Tjocklek (metrisk) 2.6mm
Stängningsfärg Svart
Halsfinish Avsmalnande hals
Certifikat och efterlevnad USP Typ I och ASTM E-438 Typ I
Förslutning ingår Ja
Produkttyp Rullflaska
Förslutningsfoder Vitt styren-butadiengummi
Stängningsmaterial Fenol
Stängningsstorlek 38-415 mm
Diameter (metrisk) 110 mm
Förslutningstyp Skruvlock