Beskrivning
- Speciellt utformad för adherent cellrullkultur
- Återanvändbar borosilikatglasrullflaska
- Glas är särskilt utvalt för optisk klarhet, inre ytas släthet och frånvaro av glasfel
- Tål upprepade våt- eller torrsteriliseringscykler
- Material: Borosilikatglas 3.3 som USP uppfyller Typ I och ASTM E-438 Typ I, klass A-krav
- Kärl och djupa 38-415 skruvkorkor är autoklavbara
- Avsmalnande halsyta underlättar rengöring; nominell hals-ID. 29 mm
- Kapslarna har vit styren-butadien-gummiliner
- Glasväggstjocklek: 2,6 mm
- Levereras i paket om 4 stycken
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 4230 mL |
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 29 mm |
| Inkluderar | Med en djupkjolad svart Phenolic 38-415 skruvlock med en vit styren-butadiengummilinje |
| Material | Borsilikatglas |
| Längd (metrisk) | 550mm |
| Antal per förpackning | 4 förpackning |
| Kvantitet | 4 förpackning |
| Skruvfärg | Svart |
| Skruvmaterial | Fenol |
| Visa mer |