Läs mer
Witeg™ Borosilikatglas-soxhletextraktorapparat
Product Code. 11893310
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapacitet (metrisk):
500 ml
Product Code. Kapacitet (metrisk)
11893310 500 ml
1 missing translation for 'options'
Product Code. 11893310 missing translation for 'mfr' Witeg™ missing translation for 'supplierNo' 2 230 500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3875.96 SEK
    3554.28 SEK / Paket med 1
    Save 321.68 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Specifications
För användning med (utrustning) Utrustning för soxhletutvinning
Produkttyp Soxhlet-extraktorapparat
Kapacitet (metrisk) 500 ml
Material Borsilikatglas