Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Borosilikatglas Squibb separertrattar med PTFE-plugg, skala
Lenz Laborglasinstrumente™ Borosilikatglas Squibb-separeringstrattar med PTFE-plugg, skala används i vätske-vätskeextraktioner för att separera komponenterna i en blandning i oblandbara lösningsmedelsfaser med olika densiteter.
859.00 SEK - 1485.00 SEK
Specifikationer
Material Borsilikatglas
Proppmaterial Polyeten
Se fler specifikationer
Produkter 6
Produktkod Brand Kapacitet (metrisk) Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kapacitet (metrisk) Pris Kvantitet och tillgänglighet  
11822662
Visa dokument
Lenz Laborglasinstrumente™
04016170
1000 mL
1485.00 SEK
Paket med 2
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 08-09-2025
Lägg i varukorgen
10110551
Visa dokument
Lenz Laborglasinstrumente™
04016149
250 mL
1030.00 SEK
Paket med 2
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 25-08-2025
Lägg i varukorgen
11892652
Visa dokument
Lenz Laborglasinstrumente™
04016137
100 mL
859.00 SEK
Paket med 2
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
I lager
Lägg i varukorgen
11846164
Visa dokument
Lenz Laborglasinstrumente™
04016173
2000 mL
1385.00 SEK
Varje
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 25-08-2025
Lägg i varukorgen
11812662
Visa dokument
Lenz Laborglasinstrumente™
04016158
500 mL
1287.50 SEK
Paket med 2
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 08-09-2025
Lägg i varukorgen
11822652
Visa dokument
Lenz Laborglasinstrumente™
04016128
50 mL
901.00 SEK
Paket med 2
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 28-08-2025
Lägg i varukorgen
Beskrivning
Beskrivning
  • Med NS-hylsa och PE-propp
  • med PTFE-kontakt
  • med gänghållningsanordning
  • med skala (ca volym /ml)
  • material: borosilikatglas 3.3
Specifikationer
Specifikationer
Borsilikatglas
Polyeten
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Lenz Laborglasinstrumente™ Borosilikatglas Squibb separertrattar med PTFE-plugg, skala