Läs mer
Corning LabGlass Standardkromatografikolonn, friterad
Produktkod. 15213886 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Längd (metrisk):
250 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15213886
Brand: Corning 3469542
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Denna standardkromatografikolonn är idealisk för adsorptions-, gel-, permeations- och jonbytestekniker.
  • Tillverkad av slitstarkt borosilikatglas.
  • LabGlass Standard kromatografiglaspelare är gjorda av borosilikatglas och finns med eller utan TS-skarvar och frittade skivor.
  • TS-fogarna ovanpå pelare tillåter anslutning av en tratt eller annan reservoar.
  • Fritted diskar (40 till 60μ m porositet) stödförpackningsmaterial.
Specifikationer
För användning med (applikation) Adsorptions-, gel-, permeations- och jonbytestekniker
Ledstorlek 24/40
Längd (engelska) 9,8 tum
Diameter (metrisk) Inre 10.5 mm
Typ Plain Chromatography Column
Porstorlek 40 till 60μ m
Längd (metrisk) 250 mm
Material Borsilikatglas
Inkluderar PTFE-plugg för att kontrollera flödeshastigheten