Läs mer
Fisherbrand™ Skräddarsydda rengjorda klara Boston runda flaskor
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Rengöringsprocedur | USP renat vatten |
| Färg | Klart |
| Material | Soda Lime Glas |
| Längd (metrisk) | 76mm |
| Kvantitet | 12/PK. |
| Stängningsfärg | Vitt |
| Liner material | PTFE |
| Förslutning ingår | Ja |
| Mun | Smal |
| Visa mer |