Läs mer
Fisherbrand™ Skräddarsydda rengjorda klara Boston runda flaskor
Produktkod. p-8002029 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 24
Paket med 48
Produktkod. 13137664
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Ideal storage for solvents, chemicals and samples. Fisherbrand™ Custom Cleaned Clear Boston Round Bottles are manufactured from clear soda glass.
  • Narrow mouth
  • Pre-cleaned for visible particulates using deionised water
  • With white polypropylene cap with PTFE faced foamed polyethylene liner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Kapacitet (engelska) 1.01 oz.
Rengöringsprocedur USP purified Water
Färg Clear
Material Soda Lime Glass
Längd (metrisk) 76mm
Kvantitet 48/PK.
Stängningsfärg White
Liner material PTFE
Förslutning ingår Yes
Mun Narrow
Form Round
Produkttyp Boston Round Bottle
Förslutningsfoder Polyethylene
Stängningsmaterial PTFE
Stängningsstorlek 20-400 mm
Förslutningstyp Screw Cap